Salzsäure 30%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20251.365EA 64.7 CHF
20251.365 20251.445
Salzsäure 30%, TECHNICAL
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 29 - 31 %