Salzsäure 25% water analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
387800010 387800025
ACRO387800010EA 36.8 CHF
ACRO387800010 ACRO387800025
Salzsäure 25% water analysis_for
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.00005 %
Sulfate (SO4) ≤0.0001 %
Aluminium (Al) ≤0.000005 %
Barium (Ba) ≤0.000002 %
Bismuth (Bi) ≤0.00001 %
Cadmium (Cd) ≤0.000001 %
Calcium (Ca) ≤0.00005 %
Chromium (Cr) ≤0.000002 %
Cobalt (Co) ≤0.000001 %
Copper (Cu) ≤0.000002 %
Iron (Fe) ≤0.00002 %
Lead (Pb) ≤0.000002 %
Lithium (Li) ≤0.000001 %
Magnesium (Mg) ≤0.00001 %
Manganese (Mn) ≤0.000001 %
Molybdenum (Mo) ≤0.000002 %
Nickel (Ni) ≤0.00002 %
Potassium (K) ≤0.00001 %
Sodium (Na) ≤0.00005 %
Titanium (Ti) ≤0.00001 %
Vanadium (V) ≤0.000001 %
Zirconium (Zr) ≤0.00001 %