Salzsäure 20%
Lieferant: Wako
Achtung
WAKO639-03315EA 408.39 CHF
WAKO639-03315
Salzsäure 20%
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II