Salzsäure 10% (v/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
35611.AP 35611.K2
35611.APEA 58.6 CHF
35611.AP 35611.K2
Salzsäure 10% (v/v) in wässriger Lösung
Salzsäure
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III