Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Dodecylschwefelsäure NatriumsalzNatriumlaurylsulfatDodecylnatriumsulfatSchwefelsäuredodecylester NatriumsalzLaurylsulfat Natriumsalt
E719-100MLEA 137 CHF
E719-100ML
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Ultrareine Qualität
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Clear colorless liquid.
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Dichte: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Color (APHA) < 5