Ethylamin 70%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
168720010 168720025 168720100
ACRO168720010EA 38 CHF
ACRO168720010 ACRO168720025 ACRO168720100
Ethylamin 70%
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Dichte: 0.8 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %