Trimethylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
8.21177.0100EA 60.9 CHF
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
Trimethylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Siedepunkt: 30 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 (8),I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Boiling Point 30 - 100 °C
Vapor Pressure 600 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 2 - 11.6 %(V) (anhydrous substance)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C