Ameisensäure ≥88% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methansäure
36504.AYEA 325 CHF
36504.AY 36504.K3 36504.AP
Ameisensäure ≥88% ACS
Ameisensäure
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C
Melting Pt: 7…9 °C
Dichte: 1,220
Flash-Pt: 50 °C (156 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4241
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg