Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
P733.1 P733.2 P733.3
ROTHP733.1EA 27.2 CHF
ROTHP733.1 ROTHP733.2 ROTHP733.3
Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Formaldehyd
Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19,3
Melting Pt: -92
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259