Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
7398.1 7398.2 7398.3
ROTH7398.1EA 21.5 CHF
ROTH7398.1 ROTH7398.2 ROTH7398.3
Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III