Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
4979.1 4979.2
ROTH4979.1EA 69 CHF
ROTH4979.1 ROTH4979.2
Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III