Formaldehyd 35% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
4980.1
4980.2
4980.3
4980.4
ROTH4980.1EA
23.9
CHF
ROTH4980.1
ROTH4980.2
ROTH4980.3
ROTH4980.4
Formaldehyd 35% in wässriger Lösung
Formaldehyd
Formel:
CH₂O MW: 30.03 g/mol Siedepunkt: -19.3 Melting Pt: -92 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8 III Merck Index: 13,04259 |