Wasserstoffperoxid 35% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrogenperoxid
L14000.AUEA 107 CHF
L14000.AU L14000.AP
Wasserstoffperoxid 35% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Siedepunkt: 107 °C
Melting Pt: –26 °C
Dichte: 1,130
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Clear, colorless
Form Liquid
Assay (Redox Titration) 33,5 - 36,5%
Comment: Stabilised with <0,1% w/v Proprietary Inhibitor