Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
312751-9025 312750-9050 312750-9125 312751-9125 312750-9025 312751-9050
215-2350EA 1800 CHF
215-2350 NALG312750-9050 NALG312750-9125 NALG312751-9125 NALG312750-9025 NALG312751-9050
Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
Tropfflaschen aus natur/weißem Polyethylen niedriger Dichte.
  • Round shape
  • Drop size: 40/50 μl
  • Leakproof
Zertifizierungen: Gemäß ISO 13485: 2003; 21CFR177.1520 und USP Klasse VI
Bestellinformation: Dosierspitze mit kontrollierter Tropfenabgabe und farbige Verschlüsse sind separat erhältlich.