Lanthan, Verbindung mit Nickel (1:5) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Lanthanum nickel
11271.18
11271.90
11271.18EA
225
CHF
11271.18
11271.90
Lanthan, Verbindung mit Nickel (1:5) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan, Verbindung mit Nickel (1:5)
Lanthanum nickel act as a superconducting intermetallic phase in lanthanum nickel boro-nitride.
Purity: 99.9%
CAS No.: 12196-72-4
Molecular Formula: LaNi5
Physical Form: Pieces, Intermetallic, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00198177
Formel:
LaNi₅ MW: 432,36 g/mol |
MDL Number:
MFCD00198177 CAS-Nummer: 12196-72-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)