Tetrahydrofuran-[D8]
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: THF-D8
ROTHAE58.1EA 325 CHF
ROTHAE58.1
Tetrahydrofuran-[D8]
Tetrahydrofuran-[D8]
Formel: C₄D₈O
MW: 80,04 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –17 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044238
CAS-Nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,II