Methanol-[D4]
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
AE57.1 AE57.2
ROTHAE57.1EA 101.3 CHF
ROTHAE57.1 ROTHAE57.2
Methanol-[D4]
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Siedepunkt: 65.3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II