Aceton-[D6]
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
AE51.1 AE51.2
ROTHAE51.1EA 105.5 CHF
ROTHAE51.1 ROTHAE51.2
Aceton-[D6]
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95,4 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –19 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II