Acetonitril-[D3]
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Ethannitril-D3Methylcyanid-D3Methylcyanid deuteriert
ROTHAE52.1EA 120.8 CHF
ROTHAE52.1 ROTHAE52.2
Acetonitril-[D3]
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Siedepunkt: 80,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II