Hexan (Isomerengemisch)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Hexanes, Isohexane
7782.1 7782.2 7782.3
ROTH7782.1EA 37.1 CHF
ROTH7782.1 ROTH7782.2 ROTH7782.3
Hexan (Isomerengemisch)
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM