4-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) mixed isomers 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Hexahydro-p-tert-butylphenol, 4-(tert-Butyl)cyclohexanol
107900050 107902500
ACRO107900050EA 22.3 CHF
ACRO107900050 ACRO107902500
4-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) mixed isomers 99%
4-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 224 °C
Melting Pt: 60…69 °C
Flash-Pt: 200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001473
CAS-Nummer: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C (depending on cis/trans ratio)
GC ≥98.5 %
Ratio Cis/trans ratio: approximately 70% trans, 30% cis
Specific optical rotation -12° to -18° (20 °C, 589 nm) (neat)