Filter für Zentrifugenröhrchen, Costar® Spin-X®
Lieferant: Corning
8160 8161 8162 8163 8169 8170 9301
525-0017EA 459 CHF
525-0017 525-0018 525-0019 525-0020 525-3415 525-3416 612-5201
Filter für Zentrifugenröhrchen, Costar® Spin-X®
Filter Zentrifugaleinheiten
Spin-X®-Filter für Zentrifugenröhrchen nutzen Zentrifugation zur Entfernung von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten, zur HPLC-Probenvorbereitung und zur DNA-Entfernung aus Agarose- oder Acrylamidgelen.
  • Membranen aus Zelluloseacetat (CA) sorgen für schnelle Durchflussraten und eine geringe Proteinbindung
  • Steril, pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Die maximale relative Zentrifugalkraft beträgt 16000×g
Die Einheiten bestehen aus einem membranhaltigen Einsatz und einem Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen. Wählen Sie den Celluloseacetat-More Product Information