2-Penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-68-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.38
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 36-38°
Beilstein Reference: 969151
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Formel:
C₅H₁₀ Siedepunkt: 36…38 °C Melting Pt: –140 °C Dichte: 0.650 Flash-Pt: –45 °C (–49 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009384 CAS-Nummer: 109-68-2 EINECS: 203-695-0 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,7123 |