Scheidetrichter
Lieferant: Brand
140004 140005 140006 140007
BRND140004EA 277 CHF
BRND140004 BRND140005 BRND140006 BRND140007
Scheidetrichter
Trichter Separating Funnels
PP, durchscheinend, Hahn und Küken aus PTFE, PP-Schraubverschluss.
  • Auslaufsicherer Verschluss und Ablasshahn
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Bis auf den Ablasshahn autoklavierbar
  • PTFE-Hahn benötigt keine Schmierung
Sehr gut durchscheinend, der Inhalt lässt sich gut beobachten.