E/E absolute (Untaxed) 99,8, Purum A15, without additive
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethyl alcohol
02883-2.5L 02883-4X2.5L
02883-2.5LEA 176.16 CHF
02883-2.5L 02883-4X2.5L
E/E absolute (Untaxed) 99,8, Purum A15, without additive
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 12
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) Min. 99.80 %
Refractive index (n 20/D) 1.361 - 1.363
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Refractive Index n20/D 1.362
Autoignition Temperature 683 °F
Explosion Limit 19 %, 60 °F