Schwanenhals-Lichtleiter
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
154101 154202 154302 170101 170202 120402 170402
631-0021EA 315 CHF
631-0021 631-0022 631-0023 631-0001 631-0002 631-1024 SCOC170402
Schwanenhals-Lichtleiter
Beleuchtung Lichtleiter
Faseroptische Lichtleiter für die Stereomikroskopie. Zur Verwendung mit Kaltlichtquellen.
In allen Mikroskopie-Lichtleitern nutzt SCHOTT die neuen, umweltfreundlichen optischen Glasfasern PURAVIS®. Nicht nur die Fasern selbst, sondern auch der gesamte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich. Auf den Einsatz von Blei, Arsen und Antimon wird gänzlich verzichtet. Mit überlegenen physikalischen und chemischen Eigenschaften bieten die PURAVIS®-Fasern eine hohe Leistung, lange Lebensdauer, verbesserte Transmission im nahen UV-Bereich und hervorragende Übertragung von weißem Licht unter Beibehaltung des Farbbereichs.