Osmium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39998.03 39998.06
39998.03EA 420 CHF
39998.03 39998.06
Osmium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -20 mesh
Osmium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-04-2 Odour: Strong UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011147
Formel: Os
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011147
CAS-Nummer: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II