VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-1806EA 257 CHF
620-1806
VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses HACCP-konforme (Hazard Analysis and Critical Control Points) Thermometer wurde für Labore, die Lebensmittelverarbeitung, die Lebensmittelzubereitung und Brauereien entwickelt. Die wasserdichte Konstruktion gestattet den Einsatz in Labors, Anlagen und abspülbaren Bereichen.
Infrarot*- oder klappbarer Edelstahlmessfühler** (152 mm)
Lieferumfang: Wird mit Traceable® Kalibrierzertifikat mit Seriennummer für Rückführbarkeit auf NIST geliefert.