Osmium 99.9% Trace metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
385160010 385160050
ACRO385160010EA 190 CHF
ACRO385160010 ACRO385160050
Osmium 99.9% Trace metals basis
Osmium
Formel: Os
MW: 190.23 g/mol
Siedepunkt: 5027 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 3045 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011147
CAS-Nummer: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %