Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), Klumpen 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44565.09 44565.18
44565.09EA 189 CHF
44565.09 44565.18
Chrom ≥99,996% (Metall-Basis), Klumpen 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chromium
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288