Chrom ≥99,995% (Metall-Basis), Stücke, Dicke 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38494.18 38494.30
38494.18EA 225 CHF
38494.18 38494.30
Chrom ≥99,995% (Metall-Basis), Stücke, Dicke 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Chromium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate, Large irregular pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1840 °C
Dichte: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288