Chrom ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -100+325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
35668.09 35668.18
35668.09EA 246 CHF
35668.09 35668.18
Chrom ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver -100+325 mesh
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III