Zink, Pulver
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
9524.1 9524.2
ROTH9524.1EA 119.9 CHF
ROTH9524.1 ROTH9524.2
Zink, Pulver
Zinc
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255