Zink 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver 40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
367260100 367260500
ACRO367260100EA 229 CHF
ACRO367260100 ACRO367260500
Zink 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver 40 mesh
Zinc
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,10255
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %