Analysenwaagen, Explorer
Lieferant: OHAUS
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 5835 CHF
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Analysenwaagen, Explorer
Waagen
Eine Serie von Waagen mit Touchscreen, hochentwickeltem Wägesystem und berührungslosen Sensoren für Messungen bis zu vier Nachkommastellen. Die anwenderfreundliche Bedieneinheit kann an der Waagenbasis, an der Wand oder an einer optionalen Säule über der Wägeplattform montiert oder flexibel platziert werden (max. 3 m Abstand mit optionalem Kabel). Das Touchscreen-Display mit universellen Symbolen und informativen Anzeigen erleichtert die Einrichtung und die grundlegende Bedienung. Die berührungslosen Sensoren ermöglichen dem Nutzer ein freihändiges Arbeiten bei empfindlichen Proben. Die Waagen verfügen über zahlreiche Anwendungsmodi, die von einfachen Wägevorgängen bis hin zu SQK-Anwendungen reichen, und über kurze Stabilisierungszeiten sowie optimierte Leistungsmerkmale.
  • Farbiger Touchscreen-Bildschirm mit verstellbarem Betrachtungswinkel und abnehmbarer Bedieneinheit
  • Hochentwickeltes Wägesystem mit Stabilisierungszeiten unter 3 Sekunden
  • SmarText™ Software mit Kurztexten für einfache Menünavigation und Nivellierhilfe mit beleuchteter Nivellier-Libelle
  • AutoCal™ interne Justierung
  • Duale multifunktionale Näherungssensoren für berührungsfreies Arbeiten, mit denen grundlegende und benutzerkonfigurierbare Funktionen ausgeführt werden können
  • LIMS-Kompatibilität
Die Waagen verfügen über einen rahmenlosen Windschutz aus Glas für den einfachen Zugang sowie über eine zentrale Beleuchtung und zum Reinigen abnehmbare Türen.
Bestellinformation: Eine Auswahl von Waagen mit OIML/EG-Zulassung ist ebenfalls von VWR erhältlich. Für mehr Informationen zu Modellen mit automatischer Bedienung der Windschutztür über kontaktfreie Sensoren und zum Zubehör für die Explorer® Waagen wenden Sie sich bitte an VWR.