Zink 99,9, pellets, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
29080.238EA 143 CHF
29080.238 29080.295 29080.410
Zink 99,9, pellets, AnalaR NORMAPUR® zA
Zinc
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm