Zink, grobes Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
29076.267EA 0 CHF
29076.267 29076.291
Zink, grobes Pulver, GPR RECTAPUR®
Zinc
Formel: Zn
Siedepunkt: 907 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 419.5 °C
Dichte: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 0.02 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %