Zink ≥99,9%, grobes Pulver, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) zur Analyse, geeignet zur Füllung von Reduktoren, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08756.0250
1.08756.1000
1.08756.0250EA
223
CHF
1.08756.0250
1.08756.1000
Zink ≥99,9%, grobes Pulver, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) zur Analyse, geeignet zur Füllung von Reduktoren, Supelco®
Zinc
Formel:
Zn Siedepunkt: 907 °C (1013 hPa) Melting Pt: 419 °C Dichte: 7.13 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-Nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | ≥ 99.9 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.00001 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.02 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.005 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.001 % |
Corresponds to Reag. Ph Eur |