Präzisionswaagen, Explorer® serie
Lieferant: OHAUS
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 5550 CHF
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Präzisionswaagen, Explorer® serie
Waagen
Eine Serie von Waagen mit Touchscreen-Bildschirm, hochentwickeltem Wägesystem und berührungslosen Multifunktionssensoren. Die anwenderfreundliche Bedieneinheit kann an der Waagenbasis verbleiben oder an der Wand oder einer optionalen Säule montiert werden (max. 3 m Abstand mit optionalem Kabel). Das Touchscreen-Display mit universellen Symbolen und informativen Anzeigen erleichtert die Einrichtung und die grundlegende Bedienung. Die berührungslosen Sensoren ermöglichen es bei empfindlichen Proben, freihändig zu arbeiten. Die Waagen verfügen über zahlreiche Anwendungsmodi, die vonMore Product Information