easySpiral® spiral plater
Lieferant: INTERSCIENCE
412000 413000
710-2258EA 0 CHF
710-2258 710-2259
easySpiral® spiral plater
Spiralplattengeräte
Spiral Plater, easySpiral® and easySpiral® Pro, zwei sehr schnelle Ausplattierungsgeräte. Ein vordefiniertes Volumen der Bakteriensuspension wird spiralförmig in einer logarithmischen Verdünnung auf 4 Bereiche der Petrischale in definierten Volumina aufgesprüht. Dabei korrespondiert das aufgetragene Volumen mit dem eingestellten Verdünnungsfaktor. Mit easySpiral® Pro ist ein Export nach Excel möglich.
  • Verbesserte Technologie zum Spiralförmigen Ausplattieren von Bakterien
  • Ein neuer patentierte Dreharm ermöglicht einen kompletter Zyklus in nur 25 Sekunden!
  • Die Spiral® Methode reduziert die Verdünungsschritte um ¼
Counting range: 100 to 1×10⁷ CFU/ml (easySpiral® Pro) or 300 to 1,3×10⁵ CFU/ml (easySpiral®)
Applications include: Microbiological analyses, food quality control, bacterial cinetics, MIC of antibiotics, challenge test: cosmetics control, pharmaceutical control.