Zink ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43504.FF
43504.FI
43504.FFEA
605
CHF
43504.FF
43504.FI
Zink ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈8.9g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formel:
Zn Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa) Melting Pt: 420 °C Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-Nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |