Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42706.G1 42706.G5 42706.G9
42706.G1EA 101 CHF
42706.G1 42706.G5 42706.G9
Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈22.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255