Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42705.G1 42705.G5 42705.G9
42705.G1EA 98.8 CHF
42705.G1 42705.G5 42705.G9
Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zinc
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255