Zink 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42637.BU 42637.BY
42637.BUEA 218 CHF
42637.BU 42637.BY
Zink 99,999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈22.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255