Zink ≥99% (Metall-Basis), moosig 2.5 cm (0.98 in) & down
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14629.30 14629.A1
14629.30EA 59.9 CHF
14629.30 14629.A1
Zink ≥99% (Metall-Basis), moosig 2.5 cm (0.98 in) & down
Zinc
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255