Zink ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12053.BW 12053.CB
12053.BWEA 116 CHF
12053.BW 12053.CB
Zink ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zinc
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255