Zink ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11915.FF 11915.FI 11915.GH
11915.FFEA 206 CHF
11915.FF 11915.FI 11915.GH
Zink ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Zinc
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255