Zink ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11912.FI 11912.GH 11912.HG
11912.FIEA 201 CHF
11912.FI 11912.GH 11912.HG
Zink ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Zinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255