Zink ≥99,9985% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 7 mm (0.3 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11471.DMEA 803 CHF
11471.DM 11471.HR
Zink ≥99,9985% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 7 mm (0.3 in)
Zinc
Formel: Zn
MW: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255