Zink ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10760.18 10760.30 10760.A1
10760.18EA 368 CHF
10760.18 10760.30 10760.A1
Zink ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Zinc
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
MW: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Melting Pt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255